Läs mer
asecos™ Depå PE med vingdörr - Version Stålställ
Produktkod. 17816356 Handla allt asecos Produkter
Change view
Djup (metriskt):
1050,00 mm
1080,00 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Djup (metriskt)
17816356 1050,00 mm
17876466 1080,00 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17816356 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 40058
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Depot PE med vingdörr är godkänd för säker förvaring av vattenföroreningar och har hög motståndskraft mot oljor, syror och alkalier.
  • Med integrerad sumppall
  • Integrerad ficka för åtkomst undertill av gaffeltruckar och gaffeltruckar
  • Klar för förankring i marken (ankarsats tillval)
  • Säker förvaring av små och medelstora containrar
  • Ställ med galvaniserade stativramar och 3 hyllplan
  • Mått hyllor B x D (mm): 900 x 800
  • Lastkapacitet per lagernivå: 250 kg
Specifikationer
Färg Kropp grå, dörrar blå
Kapacitet (engelska) 64,7 gal.
Kapacitet (metrisk) 245 L
Material Polyeten
Typ Bortskaffande kan
Längd (engelska) 44,88 tum.
Längd (metrisk) 1140.00 mm
Bredd (engelska) 44,88 tum.
Bredd (metrisk) 1140.00 mm
Höjd (engelska) 81,10 tum.
Höjd (metrisk) 2060.00 mm
Djup (engelska) 41,34 tum.
Djup (metriskt) 1050,00 mm
Vikt (engelska) 264.55 lb.
Vikt (metrisk) 120 kg