Läs mer
asecos™ Depå PE med vingdörr - Version Stålställ
Produktkod. 17876466 Handla allt asecos Produkter
Change view
Djup (metriskt):
1050,00 mm
1080,00 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Djup (metriskt)
17876466 1080,00 mm
17816356 1050,00 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17876466 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 32003
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Depot PE med vingdörr är godkänd för säker förvaring av vattenföroreningar och har hög motståndskraft mot oljor, syror och alkalier.
  • Med integrerad sumppall
  • Integrerad ficka för åtkomst undertill av gaffeltruckar och gaffeltruckar
  • Klar för förankring i marken (ankarsats tillval)
  • Säker förvaring av små och medelstora containrar
  • Ställ med galvaniserade stativramar och 3 hyllplan
  • Mått hyllor B x D (mm): 900 x 800
  • Lastkapacitet per lagernivå: 250 kg
Specifikationer
Färg Kropp grå, dörrar blå
Kapacitet (engelska) 66,1 gal.
Kapacitet (metrisk) 250 L
Material Polyeten
Typ Bortskaffande kan
Längd (engelska) 61,42 tum.
Längd (metrisk) 1560.00 mm
Bredd (engelska) 61,42 tum.
Bredd (metrisk) 1560.00 mm
Höjd (engelska) 77,95 tum.
Höjd (metrisk) 1980.00 mm
Djup (engelska) 42,52 tum.
Djup (metriskt) 1080,00 mm
Vikt (engelska) 357.15 lb.
Vikt (metrisk) 162 kg