Läs mer
asecos™ Depå PE med vingdörr
Produktkod. 17806376 Handla allt asecos Produkter
Change view
Kapacitet (engelska):
264,2 gal.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
17806376 264,2 gal.
1 options
Produktkod. 17806376 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 31858
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Depot PE med vingdörr är godkänd för säker förvaring av vattenföroreningar och har hög motståndskraft mot oljor, syror och alkalier.
  • Med integrerad sumppall
  • Bekväm innerhöjd för säker och effektiv lastning med gaffeltruck eller gaffeltruck
  • Integrerad ficka för åtkomst undertill av gaffeltruckar och gaffeltruckar
  • Klar för förankring i marken (ankarsats tillval)
Specifikationer
Färg Kropp grå, dörrar blå
Kapacitet (engelska) 264,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 1000 L
Material Polyeten
Typ Bortskaffande kan
Längd (engelska) 61,42 tum.
Längd (metrisk) 1560.00 mm
Bredd (engelska) 61,42 tum.
Bredd (metrisk) 1560.00 mm
Höjd (engelska) 91,73 tum.
Höjd (metrisk) 2330.00 mm
Djup (engelska) 61,02 tum.
Djup (metriskt) 1550.00 mm
Vikt (engelska) 407.85 lb.
Vikt (metrisk) 185 kg