Beskrivning
- Med integrerad sumppall
- Bekväm innerhöjd för säker och effektiv lastning med gaffeltruck eller gaffeltruck
- Integrerad ficka för åtkomst undertill av gaffeltruckar och gaffeltruckar
- Klar för förankring i marken (ankarsats tillval)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grå, Blå |
| Kapacitet (engelska) | 264,2 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 L |
| Material | Polyeten |
| Typ | Bortskaffande kan |
| Längd (engelska) | 125,98 tum. |
| Längd (metrisk) | 3200 mm |
| Bredd (engelska) | 125,98 tum. |
| Bredd (metrisk) | 3200 mm |
| Höjd (engelska) | 85,43 tum. |
| Visa mer |