Läs mer
Deprodone propionate, MedChemExpress
Produktkod. 16470229
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16470229 10 mg
1 options
Produktkod. 16470229 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00190
MedChemExpress Deprodone propionate (RD20000) is a corticosteroid which is obtained by esterifying with propionic acid the 17-position of the prednisolone skeleton and deoxidating its 21-position.
Deprodone propionate (RD20000) is a corticosteroid which is obtained by esterifying with propionic acid the 17-position of the prednisolone skeleton and deoxidating its 21-position.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Deprodone propionate
CAS 20424-00-4
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H32O5
Kvantitet 10 mg
Synonym RD20000
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (624.20 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@]12[C@@](C(C)=O)(CC[C@@]1([H])[C@@]3([H])[C@]([C@@]4(C(CC3)=CC(C=C4)=O)C)([H])[C@@H](O)C2)OC(CC)=O
Molekylvikt (g/mol) 400.51
Formel vikt 400.51
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation