missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Depropylamino Chloro Propafenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[2-[(2RS)-3-Chloro-2-hydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19ClO3/c19-12-15(20)13-22-18-9-5-4-8-16(18)17(21)11-10-14-6-2-1-3-7-14/h1-9,15,20H,10-13H2 |
| Formel vikt | 318.1023 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?