missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Depropylamino Hydroxy Propafenone-d5, TRC

Produktkod. 30352203
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30352203 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30352203 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2886372.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Depropylamino Hydroxy Propafenone-d5
CAS 1346598-59-1
Molekylformel C18H15D5O4
Kvantitet 2.5 mg
Synonym 1-[2-[2,3-Dihydroxy(propoxy-d5)]phenyl]-3-phenyl-1-propanone
InChI formel InChI=1S/C18H20O4/c19-12-15(20)13-22-18-9-5-4-8-16(18)17(21)11-10-14-6-2-1-3-7-14/h1-9,15,19-20H,10-13H2/i12D2,13D2,15D
LEDER [2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])Oc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2
IUPAC-namn 1-[2-(1,1,2,3,3-pentadeuterio-2,3-dihydroxypropoxy)phenyl]-3-phenylpropan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 305.38
Formel vikt 305.1675
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.