Läs mer
Depropylamino Hydroxy Propafenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[2-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20O4/c19-12-15(20)13-22-18-9-5-4-8-16(18)17(21)11-10-14-6-2-1-3-7-14/h1-9,15,19-20H,10-13H2 |
| Formel vikt | 300.1362 |