Läs mer
Buerkle™ Depth Catch Net för Buerkle™ Teleskopstång
Produktkod. 10014804 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Mått (L x B):
190 x 430 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B) unitSize
10014804 190 x 430 mm Varje
1 options
Produktkod. 10014804
Brand: Buerkle™ 53545010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Depth Catch Net för Buerkle™ Telescopic Rod är designad för att ta fasta och organiska prover från vattendrag.
  • Fångstnät för att ta fasta och organiska prover från vattendrag
  • TeleScoop är ett mångsidigt samplingssystem med utbytbara verktyg för ett brett spektrum av applikationer
  • Verktygen (vinkelbägare, pendelbägare, flaskhållare, bägare i rostfritt stål och doppnät) är fästa på teleskopstången med en praktisk snäppfog
  • Idealisk för provtagning från bad, tankar, schakt, öppna vattendrag etc
  • Provtagningsdjup ner till 6 m kan nås med den justerbara teleskopiska aluminiumstaven
  • PP/PA blå
  • För industri och vattenrening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Djupfångstnät
Material Polypropen
Beskrivning Maskvidd 2 till 5 mm, nettodjup 250 mm
Färg Blått
Mått (L x B) 190 x 430 mm
Längd (metrisk) 190 mm
Bredd (metrisk) 430 mm