Beskrivning
Detta säkerställer att provtagaren tränger in till samma önskade djup varje gång den sätts in. Penetrationsdjupet är därmed fast och kan till exempel registreras noggrant i en testrapport eller provtagningsinstruktioner. Djupstoppet kan också förhindra oavsiktlig piercing under provtagning.
- Möjliggör standardiserad och därmed reproducerbar sampling
- Mycket bra klämningseffekt tack vare C-klämskruven
- Finns med diameter 25/50 mm, lämplig för många provtagslansar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Sampler-insats |
| Material | Rostfritt stål (V4A) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |