Läs mer
Thermo Scientific™ Depyrogenerade sterila tomma flaskor
Produktkod. 12918025
Encompass
Volym (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Stängningsstorlek:
13 mm
20 mm
nr per ärende:
48
50
100
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 12918025
Brand: Thermo Scientific™ ST1020
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific™ sterila tomma flaskor erbjuds i kapaciteter från 1 till 100 ml.
Thermo Scientific™ depyrogenerade sterila tomma flaskor erbjuds i kapaciteter från 1 till 100 ml. Sterilitetsintyg& Pyrogentest ingår i varje parti. Sterila flaskor är typ I borosilikat, monterade med butylproppar och aluminiumförslutningar.
  • Borosilikatglas typ 1
  • Monterad med butylproppar och aluminiumtätningar
  • Lämplig för användningar där aseptiskt protokoll krävs
  • Sterilitetsintyg& Pyrogentest ingår i varje parti
Specifikationer
Beskrivning Genomskinlig glasflaska förmonterad med propp och krympförsegling av aluminium
Diameter (engelska) Yttre 0,813 tum
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 20.65 mm
Material Glas
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 10 ml
Höjd (engelska) 2 tum
nr per ärende 50
Volym (engelska) 0,34 oz.
Volym (metrisk) Totalt 10 mL
Stängningsmaterial Aluminium
Förslutningstyp Krymplock (monterad) med propp
Höjd (metrisk) 50.8 mm
Kvantitet 50 Cs.
Certifikat och efterlevnad Sterilitetsintyg och pyrogentest
Typ Flaska
Stängningsstorlek 20 mm
För användning med (utrustning) Aseptiskt protokoll
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.