Läs mer
Thermo Scientific™ Depyrogenerade sterila tomma flaskor
Produktkod. 15103518
Change view
Volym (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Stängningsstorlek:
13 mm
20 mm
nr per ärende:
100/Cs.
48/Cs.
50/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg Stängningsstorlek nr per ärende Förpackningsstorlek
15103518 10 ml Klart 20 mm 50/Cs. -
15217203 2 ml Klart 13 mm 100/Cs. Paket med 100
16483899 2 ml Bärnsten 13 mm 100/Cs. -
15193508 5 ml Klart 20 mm 50/Cs. Paket med 50
16255451 5 ml Bärnsten 20 mm 50/Cs. -
12918025 10 ml Klart 20 mm 50/Cs. -
15280519 10 ml Bärnsten 20 mm 50/Cs. Paket med 50
15123518 20 ml Klart 20 mm 48/Cs. -
15133518 30 ml Klart 20 mm 50/Cs. -
15662344 30 ml Bärnsten 20 mm 50/Cs. -
15153518 50 ml Klart 20 mm 50/Cs. -
15529711 50 ml Bärnsten 20 mm 50/Cs. -
15428363 100 ml Klart 20 mm 50/Cs. Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 15103518 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ST1020
Optimera ditt arbetsflöde för bioprocesser
Använd kampanjkoden 27948
Visa alla kampanjer
I lager
Thermo Scientific™ sterila tomma flaskor erbjuds i kapaciteter från 1 till 100 ml.
Thermo Scientific™ depyrogenerade sterila tomma flaskor erbjuds i kapaciteter från 1 till 100 ml. Sterilitetsintyg& Pyrogentest ingår i varje parti. Sterila flaskor är typ I borosilikat, monterade med butylproppar och aluminiumförslutningar.
  • Borosilikatglas typ 1
  • Monterad med butylproppar och aluminiumtätningar
  • Lämplig för användningar där aseptiskt protokoll krävs
  • Sterilitetsintyg& Pyrogentest ingår i varje parti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Genomskinlig glasflaska förmonterad med propp och krympförsegling av aluminium
Diameter (engelska) Yttre 0,813 tum
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 20.65 mm
Material Glas
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 10 ml
Höjd (engelska) 2 tum
nr per ärende 50/Cs.
Volym (engelska) 0,34 oz.
Volym (metrisk) Totalt 10 mL
Stängningsmaterial Aluminium
Förslutningstyp Krymplock (monterad) med propp
Kvantitet 50/Cs.
Stängningsstorlek 20 mm
Markeringspunkt No
För användning med (utrustning) Aseptiskt protokoll
Certifikat och efterlevnad Sterilitetsintyg och pyrogentest
Höjd (metrisk) 50.8 mm
Produkttyp Flaska