Läs mer
Thermo Scientific™ Depyrogenerade sterila tomma flaskor
Produktkod. 15123518
Volym (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Stängningsstorlek:
13 mm
20 mm
nr per ärende:
48
50
100
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 15123518
Brand: Thermo Scientific™ ST2020
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific™ sterila tomma flaskor erbjuds i kapaciteter från 1 till 100 ml.
Thermo Scientific™ depyrogenerade sterila tomma flaskor erbjuds i kapaciteter från 1 till 100 ml. Sterilitetsintyg& Pyrogentest ingår i varje parti. Sterila flaskor är typ I borosilikat, monterade med butylproppar och aluminiumförslutningar.
  • Borosilikatglas typ 1
  • Monterad med butylproppar och aluminiumtätningar
  • Lämplig för användningar där aseptiskt protokoll krävs
  • Sterilitetsintyg& Pyrogentest ingår i varje parti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Genomskinlig glasflaska förmonterad med propp och krympförsegling av aluminium
Diameter (engelska) Yttre 1,15 tum.
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 29.25 mm
Material Glas
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 20 ml
Höjd (engelska) 2,36 tum
nr per ärende 48
Volym (engelska) 0,68 oz.
Volym (metrisk) Totalt 20 mL
Stängningsmaterial Aluminium
Förslutningstyp Krymplock (monterad) med propp
Höjd (metrisk) 60.0 mm
Kvantitet 50 Cs.
Certifikat och efterlevnad Sterilitetsintyg och pyrogentest
Typ Flaska
Stängningsstorlek 20 mm
För användning med (utrustning) Aseptiskt protokoll