Läs mer
Thermo Scientific™ Depyrogenerade sterila tomma flaskor
Volym (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
Färg:
Amber
Bärnsten
Klart
Stängningsstorlek:
13 mm
20 mm
nr per ärende:
48
50
100
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
Thermo Scientific™ depyrogenerade sterila tomma flaskor erbjuds i kapaciteter från 1 till 100 ml. Sterilitetsintyg& Pyrogentest ingår i varje parti. Sterila flaskor är typ I borosilikat, monterade med butylproppar och aluminiumförslutningar.
- Borosilikatglas typ 1
- Monterad med butylproppar och aluminiumtätningar
- Lämplig för användningar där aseptiskt protokoll krävs
- Sterilitetsintyg& Pyrogentest ingår i varje parti
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Bärnstensfärgad glasflaska förmonterad med propp och krympförsegling av aluminium |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,813 tum |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20.65 mm |
| Material | Glas |
| Sterilitet | Sterila |
| Volym (metrisk) | 10 mL |
| Höjd (engelska) | 2 tum |
| nr per ärende | 50 |
| Volym (engelska) | 0,34 oz. |
| Visa mer |