Läs mer
Thermo Scientific™ Depyrogenerade sterila tomma flaskor
Volym (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Stängningsstorlek:
13 mm
20 mm
nr per ärende:
48
50
100
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
Thermo Scientific™ depyrogenerade sterila tomma flaskor erbjuds i kapaciteter från 1 till 100 ml. Sterilitetsintyg& Pyrogentest ingår i varje parti. Sterila flaskor är typ I borosilikat, monterade med butylproppar och aluminiumförslutningar.
- Borosilikatglas typ 1
- Monterad med butylproppar och aluminiumtätningar
- Lämplig för användningar där aseptiskt protokoll krävs
- Sterilitetsintyg& Pyrogentest ingår i varje parti
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Bärnstensfärgad glasflaska förmonterad med propp och krympförsegling av aluminium |
| Diameter (engelska) Yttre | 1,313 tum |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 33.35 mm |
| Material | Glas |
| Sterilitet | Sterila |
| Volym (metrisk) | 30 ml |
| Höjd (engelska) | 2,5 tum |
| nr per ärende | 50 |
| Volym (engelska) | 1,014 oz. |
| Visa mer |