Läs mer
Thermo Scientific™ Depyrogenerade sterila tomma flaskor
Produktkod. p-4526493
Volym (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Stängningsstorlek:
13 mm
20 mm
nr per ärende:
48
50
100
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 15217203
Brand: Thermo Scientific™ ST213
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ sterila tomma flaskor erbjuds i kapaciteter från 1 till 100 ml.
Thermo Scientific™ depyrogenerade sterila tomma flaskor erbjuds i kapaciteter från 1 till 100 ml. Sterilitetsintyg& Pyrogentest ingår i varje parti. Sterila flaskor är typ I borosilikat, monterade med butylproppar och aluminiumförslutningar.
  • Borosilikatglas typ 1
  • Monterad med butylproppar och aluminiumtätningar
  • Lämplig för användningar där aseptiskt protokoll krävs
  • Sterilitetsintyg& Pyrogentest ingår i varje parti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Genomskinlig glasflaska förmonterad med propp och krympförsegling av aluminium
Diameter (engelska) Yttre 0,5 tum
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 12.7 mm
Material Glas
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 2 ml
Höjd (engelska) 1,313 tum
nr per ärende 100
Volym (engelska) 0,068 oz.
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
Stängningsmaterial Aluminium
Förslutningstyp Krymplock (monterad) med propp
Höjd (metrisk) 33.35 mm
Kvantitet 100 Cs.
Certifikat och efterlevnad Sterilitetsintyg och pyrogentest
Typ Flaska
Stängningsstorlek 13 mm
För användning med (utrustning) Aseptiskt protokoll