Läs mer
Dequalinium Chloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dequalinium chloride |
| CAS | 522-51-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dequalinium chloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C30 H40 N4 . 2 Cl |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Dequalinium chloride, 1,1'-(decane-1,10-diyl)bis(4-amino-2-methylquinolinium) dichloride, 1,1'-Decamethylenebis[4-aminoquinaldinium chloride], Quinaldinium, 1,1'-decamethylenebis[4-amino-, dichloride, Quinolinium, 1,1'-(1,10-decanediyl)bis[4-amino-2-methyl-, dichloride, BADQ 10, BAQD 10, Decamethylenebis[4-aminoquinaldinium chloride], Decamine, Decamine (pharmaceutical), Decatylen, Dekadin, Dekamiln, Dekamin, Dequacets, Dequadin, Dequadin chloride, Dequafungen, Dequalinium chloride, Dequavagyn, Dequavet, Efisol, Eriosept, Evazol, Fluomycin N, Grocreme, Ivazil, LDN 0096422, Labosept, NSC 166454, Optipect, Oralgol, Phylletten, Polycidine, Rumilet, Sanoral, Sentril, Sorot |
| InChI formel | InChI=1S/C30H38N4.2ClH/c1-23-21-27(31)25-15-9-11-17-29(25)33(23)19-13-7-5-3-4-6-8-14-20-34-24(2)22-28(32)26-16-10-12-18-30(26)34;;/h9-12,15-18,21-22,31-32H,3-8,13-14,19-20H2,1-2H3;2*1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | [Cl-].[Cl-].Cc1cc(N)c2ccccc2[n+]1CCCCCCCCCC[n+]3c(C)cc(N)c4ccccc34 |
| Visa mer |