Läs mer
Dequalinium Chloride, MedChemExpress
Produktkod. 16474397
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16474397 50 mg
1 options
Produktkod. 16474397 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0567
MedChemExpress Dequalinium Chloride is a selective blocker of apamin-sensitive K+ channels.
Dequalinium Chloride is a selective blocker of apamin-sensitive K+ channels.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dequalinium Chloride
CAS 522-51-0
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H40Cl2N4
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER CC1=[N+](C2=CC=CC=C2C(N)=C1)CCCCCCCCCC[N+](C3=CC=CC=C3C(N)=C4)=C4C.[Cl-].[Cl-]
Molekylvikt (g/mol) 527.57
Formel vikt 527.57
Procent renhet 96.89%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation