Läs mer
Deracoxib, MedChemExpress
Produktkod. 16487346
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16487346 100 mg -
16441876 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16487346 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17509
MedChemExpress Deracoxib, a selective cyclooxygenase-2 inhibitor, is a non-narcotic, non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID).
Deracoxib, a selective cyclooxygenase-2 inhibitor, is a non-narcotic, non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Deracoxib
CAS 169590-41-4
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H14F3N3O3S
Kvantitet 100 mg
Synonym SC 046 SC 46 SC 59046
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (125.83 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S(C1=CC=C(N2N=C(C(F)F)C=C2C3=CC=C(OC)C(F)=C3)C=C1)(N)=O
Molekylvikt (g/mol) 397.37
Formel vikt 397.37
Procent renhet 99.77%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation