Läs mer
Deracoxib, Mikromol™
Beskrivning
Deracoxib
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deracoxib |
| CAS | 169590-41-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Deracoxib |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H14 F3 N3 O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 4-[3-(Difluoromethyl)-5-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]-benzenesulfonamide, 4-[3-(Difluoromethyl)-5-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide, 4-[5-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide, Deracoxib, Deram, Deramaxx, SC 046, SC 46, SC 59046 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14F3N3O3S/c1-26-16-7-2-10(8-13(16)18)15-9-14(17(19)20)22-23(15)11-3-5-12(6-4-11)27(21,24)25/h2-9,17H,1H3,(H2,21,24,25) |
| LEDER | COc1ccc(cc1F)c2cc(nn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)F |
| IUPAC-namn | 4-[3-(difluoromethyl)-5-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide |
| Visa mer |