Läs mer
Derazantinib, MedChemExpress
Beskrivning
Derazantinib (ARQ-087) is an orally bioavailable, ATP competitive tyrosine kinase inhibitor
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Derazantinib |
| CAS | 1234356-69-4 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H29FN4O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | ARQ-087 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (53.35 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | COCCNCCC1=CC(NC2=NC=C3C[C@@H](C4=CC=CC=C4F)C5=CC=CC=C5C3=N2)=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 468.57 |
| Visa mer |