missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Derazantinib Racemate, MedChemExpress

Produktkod. 16440336
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16440336 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16440336 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19981A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Derazantinib Racemate (ARQ-087 Racemate) is the racemate of Derazantinib. Derazantinib is an orally bioavailable, ATP competitive tyrosine kinase inhibitor; exhibits potent activity against FGFR1-3 chondrocytes with IC50s of 4.5, 1.8, and 4.5 nM, respectively.

Derazantinib Racemate (ARQ-087 Racemate) is the racemate of Derazantinib. Derazantinib is an orally bioavailable, ATP competitive tyrosine kinase inhibitor

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Derazantinib Racemate
CAS 2309668-44-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H29FN4O
Kvantitet 2 mg
Synonym ARQ-087 Racemate
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (213.42 mM; Need ultrasonic)
LEDER COCCNCCC1=CC(NC2=NC=C3CC(C4=CC=CC=C4F)C5=CC=CC=C5C3=N2)=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 468.57
Formel vikt 468.57
Procent renhet 99.38%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.