Läs mer
Derivatiserade karbonylföreningar 877 blandning 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)∣Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)∣Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Decanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)∣Heptanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Hexanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Nonanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Octanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Pentanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone |
| CAS | 1019-57-4, 1527-98-6, 1527-96-4, 1589-62-4, 1527-95-3, 1081-15-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)∣Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)∣Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Decanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)∣Heptanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Hexanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Nonanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Octanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Pentanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone |
| Frakt skick | Ispåse (-20 °C) |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitril |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH) 1000 μg/mL∣Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL∣Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH) 1000 μg/mL∣Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL∣Decanal-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL∣Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH) 1000 μg/mL∣Heptanal-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL∣Hexanal-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL∣Nonanal-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL∣Octanal-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL∣Pentanal-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL∣Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL |