Läs mer
Derivatized Carbonyl Compounds 879 Mixture 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Dimethylbenzaldehyd-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)∣Acetone-DNPH∣Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Benzaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)∣Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Decanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)∣Heptanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Hexanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Isovaleraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone∣m-Tolualdehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Nonanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Octanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣o-Tolualdehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Pentanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone∣p-Tolualdehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone |
| CAS | 152477-96-8, 1019-57-4, 1567-89-1, 888-54-0, 1157-84-2, 1527-98-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,5-Dimethylbenzaldehyd-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)∣Acetone-DNPH∣Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Benzaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)∣Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Decanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)∣Heptanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Hexanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Isovaleraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone∣m-Tolualdehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Nonanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Octanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣o-Tolualdehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Pentanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone∣p-Tolualdehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 2,5-Dimethylbenzaldehyd-2,4-dinitrophenylhydrazone 100 μg/mL∣Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH) 100 μg/mL∣Acetone-DNPH 100 μg/mL∣Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone 100 μg/mL∣Benzaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 100 μg/mL∣Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 100 μg/mL∣Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH) 100 μg/mL∣Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone 100 μg/mL∣Decanal-2,4-dinitrophenylhydrazone 100 μg/mL∣Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH) 100 μg/mL∣Heptanal-2,4-dinitrophenylhydrazone 100 μg/mL∣Hexanal-2,4-dinitrophenylhydrazone 100 μg/mL∣Isovaleraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 100 μg/mL∣m-Tolualdehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 100 μg/mL∣Nonanal-2,4-dinitrophenylhydrazone 100 μg/mL∣Octanal-2,4-dinitrophenylhydrazone 100 μg/mL∣o-Tolualdehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 100 μg/mL∣Pentanal-2,4-dinitrophenylhydrazone 100 μg/mL∣Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 100 μg/mL∣p-Tolualdehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 100 μg/mL |