Läs mer
Derlin 1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
2245.00 SEK
Specifikationer
Antigen Derlin 1
Utspädning Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18694152
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-97369-100ul
100 μg Ej tillämpligt
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Ej tillämpligt
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
18678894
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-97369-50ul
50 μg
2245.00 SEK
50µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Derlin 1 Polyclonal antibody specifically detects Derlin 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
Derlin 1
Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
ER Markers, Immunology, Lipid and Metabolism, Protein Turnover, Signal Transduction, Unfolded Protein Response
PBS (pH 7.0)
79139
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Human
DER-1, DER1Degradation in endoplasmic reticulum protein 1, Der1-like domain family, member 1, Der1-like protein 1, derlin-1, DERtrin-1, FLJ13784, FLJ42092, MGC3067, PRO2577
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Derlin 1 fragment.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.