Läs mer
Thermo Scientific™ Dermasel agar
Beskrivning
Isolera och identifiera dermatofyter och andra svampar från hår, naglar eller hudavskrapningar med hjälp av selektiva Thermo Scientific™ Oxoid™ Dermasel agar. Dermatofyter odlade på Dermasel Agar uppvisar karakteristisk kolonial morfologi med typisk pigmentering. Makrokonidier och mikrokonidier är typiska för arten när de studeras mikroskopiskt för identifiering.
Identifiera svampinfektioner i hårbotten, hud och naglar med Dermasel Agar, formulerad för primär isolering och identifiering av dermatofytsvampar.
- Nära neutralt pH hjälper svamptillväxt
- Cykloheximid hämmar tillväxten av saprofytiska svampar, jästsvampar och bakteriell hudflora
- Karakteristisk kolonial morfologi, typisk pigmentering, makrokonidier och mikrokonidier hjälper till att identifiera
- Bekvämt färdigt att använda förberedda medier
Emmons 1 föreslog att medier för tillväxt av dermatofyter borde ha ett pH på 6,8 till 7,0 snarare än pH 5,6 som ofta rekommenderas. Ett nästan neutralt pH är bättre för tillväxten av vissa svampar, och det sura pH som används för att undertrycka bakteriella föroreningar kan ersättas med antibiotika.
Tillsatsen till mediet av Dermasel Selective Supplement (delnr SR0075E) för att ge en nivå av cykloheximid 0,4 g/L och kloramfenikol 0,05 g/L gör mediet selektivt för dermatofyter, vilket hämmar tillväxten av saprofytiska svampar, jästsvampar och bakteriell hudflora.
Tillsatsen av cykloheximid och ett antibakteriellt medel har rapporterats avsevärt förbättra isoleringen av dermatofyter, särskilt när inokulatet, såsom hästhår, var kraftigt förorenat 2,3. Närvaron av stafylokocker, som kan växa i frånvaro av antibiotika, har visat sig förhindra tillväxt av Trichophyton rubrumin vitro . Närvaron av cykloheximid i mediet hämmar tillväxten av Trichosporon cutaneum,Candida parasilosis , Candida krusei , Aspergillus,Penicillium , Fusarium och Cephalosporium arter som har associerats med sjuka naglar.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2° till °12 C, i mörker |
| Beskrivning | Dermasel agar |
| Formatera | 90 mm monoplate |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 17,5 g± 5 % |
| Förpackningstyp | Inslagna i en cellulosabaserad filmomslag |
| Kvantitet | 10/Pk. |