Läs mer
MedChemExpress Dermaseptin
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.24% |
| CAS | 136212-91-4 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 3455.1 g/mol |
| Produkttyp | Natural Products |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 25 mg/mL (7.24 mM∣Need ultrasonic) |