Läs mer
Ansell DermaShield™ 73-711 Series Gröna Neoprenhandskar
BIOPHARMA
Produktkod. 12485070 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Förpackningsstorlek:
200 par
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12485070 7 200 par
12475070 6.5 200 par
12852193 8.5 200 par
12842193 7.5 200 par
12425080 9 200 par
12405080 8 200 par
12465070 6 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12485070 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 73711070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9965.00 SEK
    5934.65 SEK / 200 par
    Save 4030.35 SEK
    40% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Den mest tekniskt avancerade sterila handsken som finns idag. Fri från latexproteiner och acceleratorer, minimerar den både typ I och typ IV allergier förknippade med naturgummi.
  • Tillverkad av polykloropren
  • Fri från latexproteiner och acceleratorer, minimerar den både typ I och typ IV allergier förknippade med naturgummi.
  • Komfort och flexibilitet hos naturgummihandskar till ett lika konkurrenskraftigt pris
  • Neoprenkomposition ger bättre kemisk resistens.
  • Ny pärlmanschett hindrar handsken från att rulla ner, vilket ger ökat skydd.
  • Sterila
  • Tillgänglig för icke-sterila kontrollerade miljöer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Neopren
Manschettmaterial Neopren
Användningsområden Lab
Färg Klart
Latexfri Ja
Material Neopren
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Neoprenhandskar
Storlek 7
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 6,89 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.175 mm
Färg på handskemanschett Grön
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Kvantitet 200/Cs.
Motståndskraftig mot Kemisk beständighet
Serie 73-711