Läs mer
Ansell™ DermaShield™ 73-711 Series Gröna Neoprenhandskar
BIOPHARMA
Produktkod. 12842193 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Förpackningsstorlek:
200 par
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12842193 7.5 200 par
12475070 6.5 200 par
12852193 8.5 200 par
12425080 9 200 par
12405080 8 200 par
12485070 7 200 par
12465070 6 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12842193 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 73711075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9418.50 SEK
    5934.65 SEK / 200 par
    Save 3483.85 SEK
    36% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Den mest tekniskt avancerade sterila handsken som finns idag. Fri från latexproteiner och acceleratorer, minimerar den både typ I och typ IV allergier förknippade med naturgummi.
  • Tillverkad av polykloropren
  • Fri från latexproteiner och acceleratorer, minimerar den både typ I och typ IV allergier förknippade med naturgummi.
  • Komfort och flexibilitet hos naturgummihandskar till ett lika konkurrenskraftigt pris
  • Neoprenkomposition ger bättre kemisk resistens.
  • Ny pärlmanschett hindrar handsken från att rulla ner, vilket ger ökat skydd.
  • Sterila
  • Tillgänglig för icke-sterila kontrollerade miljöer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Neopren
Manschettmaterial Neopren
Användningsområden Lab
Färg Klart
Latexfri Ja
Material Neopren
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Neoprenhandskar
Storlek 7.5
Sterilitet Sterila
Tjocklek (metrisk) 0.175 mm
Färg på handskemanschett Grön
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Kvantitet 200/CS
Motståndskraftig mot Kemisk beständighet
Serie 73-711