Läs mer
Ansell™ DermaShield™ 73-711 Series Gröna Neoprenhandskar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-8005129 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Förpackningsstorlek:
200 par
Produktkod. 12475070
Brand: Ansell™ 73711065
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den mest tekniskt avancerade sterila handsken som finns idag. Fri från latexproteiner och acceleratorer, minimerar den både typ I och typ IV allergier förknippade med naturgummi.
  • Tillverkad av polykloropren
  • Fri från latexproteiner och acceleratorer, minimerar den både typ I och typ IV allergier förknippade med naturgummi.
  • Komfort och flexibilitet hos naturgummihandskar till ett lika konkurrenskraftigt pris
  • Neoprenkomposition ger bättre kemisk resistens.
  • Ny pärlmanschett hindrar handsken från att rulla ner, vilket ger ökat skydd.
  • Sterila
  • Tillgänglig för icke-sterila kontrollerade miljöer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Neopren
Manschettmaterial Neopren
Användningsområden Laboratory
Färg Klart
Latexfri Yes
Material Neopren
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Handskar
Storlek 6.5
Sterilitet Sterila
Tjocklek (metrisk) 0.175 mm
Färg på handskemanschett Grön
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Kvantitet 200/CS
Motståndskraftig mot Kemisk beständighet
Serie 73-711