Läs mer
Ansell™ DermaShield™ 73-721 Series Gröna Neoprenhandskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Förpackningsstorlek:
200 par
Beskrivning
- Tillverkad av polykloropren
- För icke-sterila kontrollerade miljöer
- Fri från latexproteiner och acceleratorer
- Neoprenbeläggning ger kemisk resistens
- Rullad pärlmanschett förhindrar att handsken rullar ner
- Bisque fingertoppsgrepp
- Pulverfri
Specifikationer
Specifikationer
| Material på baksidan | Neopren |
| Manschettmaterial | Neopren |
| Användningsområden | Industrial |
| Färg | Green |
| Latexfri | Yes |
| Material | Polychloroprene |
| Produkttyp | Handskar |
| Storlek | 6.5 |
| Tjocklek (metrisk) | 0.175 mm |
| Färg på handskemanschett | Grön |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto