Läs mer
Ansell™ DermaShield™ 73-721 Series Gröna Neoprenhandskar
Produktkod. 11756693 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Förpackningsstorlek:
200 par
Produktkod. 11756693
Brand: Ansell™ 73721070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder komforten och flexibiliteten hos naturgummihandskar, men neoprenkompositionen ger bättre kemikaliebeständighet. Fri från latexproteiner och acceleratorer, minimerar den både typ I och typ IV allergier förknippade med naturgummi.
  • Tillverkad av polykloropren
  • För icke-sterila kontrollerade miljöer
  • Fri från latexproteiner och acceleratorer
  • Neoprenbeläggning ger kemisk resistens
  • Rullad pärlmanschett förhindrar att handsken rullar ner
  • Bisque fingertoppsgrepp
  • Pulverfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Neopren
Manschettmaterial Neopren
Användningsområden Industrial
Färg Green
Latexfri Yes
Material Polychloroprene
Produkttyp Handskar
Storlek 7
Tjocklek (metrisk) 0.175 mm
Färg på handskemanschett Grön
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Kvantitet 200 par
Motståndskraftig mot Kemisk beständighet
Serie 73-721