Läs mer
Ansell DermaShield™ 73-721 Series Gröna Neoprenhandskar
Produktkod. 11796693 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Förpackningsstorlek:
200 par
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11796693 9 200 par
11736693 6 200 par
11746693 6.5 200 par
11756693 7 200 par
12465080 7.5 200 par
11776693 8 200 par
11786693 8.5 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11796693 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 73721090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8809.50 SEK
    5655.28 SEK / 200 par
    Save 3154.22 SEK
    35% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Erbjuder komforten och flexibiliteten hos naturgummihandskar, men neoprenkompositionen ger bättre kemikaliebeständighet. Fri från latexproteiner och acceleratorer, minimerar den både typ I och typ IV allergier förknippade med naturgummi.
  • Tillverkad av polykloropren
  • För icke-sterila kontrollerade miljöer
  • Fri från latexproteiner och acceleratorer
  • Neoprenbeläggning ger kemisk resistens
  • Rullad pärlmanschett förhindrar att handsken rullar ner
  • Bisque fingertoppsgrepp
  • Pulverfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Neopren
Renrumsklass Class 100 (ISO 5)
Manschettmaterial Neopren
Accelerator gratis Yes
Användningsområden Lab
AQL 0.65
Färg Grön
Disponibel Single-use
Exteriör finish Smooth
Hand Specific
Latexfri Ja
Material Neoprenblandning
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Neoprenhandskar
Storlek 9
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (metrisk) 0.175 mm
Färg på handskemanschett Grön
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Kvantitet 200 par
Motståndskraftig mot Kemisk beständighet
Serie 73-721