Läs mer
Ansell DermaShield™ 73-721 Series Gröna Neoprenhandskar
Produktkod. 12465080 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Förpackningsstorlek:
200 par
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12465080 7.5 200 par
11736693 6 200 par
11746693 6.5 200 par
11756693 7 200 par
11776693 8 200 par
11796693 9 200 par
11786693 8.5 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12465080 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 73721075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8809.50 SEK
    5655.28 SEK / 200 par
    Save 3154.22 SEK
    35% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder komforten och flexibiliteten hos naturgummihandskar, men neoprenkompositionen ger bättre kemikaliebeständighet. Fri från latexproteiner och acceleratorer, minimerar den både typ I och typ IV allergier förknippade med naturgummi.
  • Tillverkad av polykloropren
  • För icke-sterila kontrollerade miljöer
  • Fri från latexproteiner och acceleratorer
  • Neoprenbeläggning ger kemisk resistens
  • Rullad pärlmanschett förhindrar att handsken rullar ner
  • Bisque fingertoppsgrepp
  • Pulverfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Neopren
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Manschettmaterial Neopren
Accelerator gratis Ja
Användningsområden Industriell
AQL 0.65
Färg Grön
Disponibel För engångsbruk
Exteriör finish Jämna
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Polykloropren
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Handskar för kontrollerad miljö
Storlek 7.5
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 0.175 mm
Färg på handskemanschett Grön
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Kvantitet 200 par/C.
Motståndskraftig mot Kemisk beständighet
Serie 73-721