Läs mer
Thermo Scientific™ Dermatofytmedium med fenolrött
Beskrivning
Selektivt isolera dermatofytsvampar från proverna som hår, hudavskrapningar och naglar med Thermo Scientific™ Oxoid™ Dermatofytmedium med fenolrött. Mediets nästan neutrala pH är bättre för tillväxten av svampar. Det ofta rekommenderade sura pH-värdet som används för att undertrycka bakteriella föroreningar ersätts med tillsats av selektiva medel. Kloramfenikol och cykloheximid gör mediet selektivt för dermatofyter som hämmar många saprofytiska svampar, jästsvampar och bakteriell hudflora 1 .
Använd Dermatophyte Medium med Phenol Red för isolering av dermatofytsvampar från prover som hår, hudavskrapningar och naglar.
- Hämmar tillväxten av kontaminerande saprofytiska svampar, jästsvampar och bakteriell hudflora 1 .
- Kloramfenikol och cykloheximid i mediet förbättrar isoleringen av dermatofyter, speciellt när inokulatet är kraftigt förorenat 2, 3 .
- Bekvämt färdigt att använda förberedda medier.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gul/orange |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 10 °C |
| Beskrivning | Dermatofytmedium med fenolrött |
| Formatera | 90 mm monoplate |
| Tillverkningsursprung | Storbritannien |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 19,5 g± 1,0 g |
| Förpackningstyp | 10x90mm tallrikar, filmlindade |
| Kvantitet | 10/Pk. |