Läs mer
Honeywell KCL™ Dermatril™ 740 Handskar
Produktkod. 12641425
Change view
Storlek:
6
8
9
10
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
12641425 6 Paket med 100
12671425 8 Paket med 100
12681425 9 Paket med 100
12691425 10 Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12641425 Leverantör Honeywell KCL™ Leverantörsnummer 074006081C
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Honeywell KCL™ Dermatril™ 740 Gloves är en engångshandske som är kemiskt resistent i nitril.
  • Disponibel
  • Kemiskt resistent i enlighet med EN374
  • Högt skydd mot kemisk och bakteriologisk kontaminering
  • Mycket god mekanisk hållbarhet i jämförelse med konventionella engångshandskar
  • Godkänd för livsmedelshantering och bearbetning enligt EU 1935/2004
  • Fri från naturlig latex
  • Resistent mot en mängd cytostatika virusresistenta enl ASTM 1671:2007
  • Handskytan är silikonfri
  • Uppfyller kraven i EN 455
  • Medicinsk utrustning enligt 93/42/EWG
  • Utmärkt känsel
  • Extremt bekväm
  • Ökat rivmotstånd
  • Ruggade fingertoppar för bättre grepp
  • Snygg passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM 1671 2007
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EG-kategori PPE 3, EN374, EU 1935/2004, EN 455, 93/42/EWG
Färg Blått
Material Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 6
Tjocklek (metrisk) 0.11 mm
Längd (metrisk) 240 till 260 mm