Läs mer
Honeywell KCL™ Dermatril™ 740 Handskar
Beskrivning
- Disponibel
- Kemiskt resistent i enlighet med EN374
- Högt skydd mot kemisk och bakteriologisk kontaminering
- Mycket god mekanisk hållbarhet i jämförelse med konventionella engångshandskar
- Godkänd för livsmedelshantering och bearbetning enligt EU 1935/2004
- Fri från naturlig latex
- Resistent mot en mängd cytostatika virusresistenta enl ASTM 1671:2007
- Handskytan är silikonfri
- Uppfyller kraven i EN 455
- Medicinsk utrustning enligt 93/42/EWG
- Utmärkt känsel
- Extremt bekväm
- Ökat rivmotstånd
- Ruggade fingertoppar för bättre grepp
- Snygg passform
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM 1671 2007 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EG-kategori PPE 3, EN374, EU 1935/2004, EN 455, 93/42/EWG |
| Färg | Blått |
| Material | Nitril |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Storlek | 8 |
| Tjocklek (metrisk) | 0.11 mm |
| Längd (metrisk) | 240 till 260 mm |