Läs mer
Honeywell KCL™ Dermatril™ P 743 Handskar
Produktkod. 15300392
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 15300392
Brand: Honeywell KCL™ 074306082C
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Honeywell KCL™ Dermatril™ P 743 Handskar har kemisk och mekanisk beständighet och är godkända för livsmedelsbearbetning.
  • Engångsskyddshandske enligt EN 374
  • Den kemiska såväl som den mekaniska resistensen är ökad jämfört med Dermatril™ 740
  • Kan användas längre och ger skydd mot ett bredare utbud av farliga ämnen.
  • Godkänd för livsmedelsförädling enligt EU 1935/2004
  • Livsmedelsklassad genom RAL-godkännande
  • Silikonfri handskyta
  • Uppfyller kraven i EN 455
  • Medicinsk utrustning enligt direktiv 93/42/EWG
  • Fri från naturlig latex
  • Resistent mot en mängd cytostatika virusresistenta enl ASTM 1671:2007
  • Hög taktilitet
  • Utmärkt bärkomfort
  • Ökat rivmotstånd
  • Förbättrat grepp
  • God kemikaliebeständighet
  • Snygg passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM 1671:2007
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Godkänd för livsmedelsförädling enligt EU 1935/2004. EG-kategori PSA 3
Färg Blått
Latexfri Ja
Material Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 6
Tjocklek (metrisk) 0.2 mm
Kvantitet 50/Pk
Motståndskraftig mot Olika cellgifter, virusresistenta mot ASTM F1671: 2007
Längd (metrisk) 270 till 290 mm