Läs mer
Dermofungin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Cloxiquine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6ClNO/c10-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-11-9/h1-5,12H |
| Formel vikt | 179.0138 |
| Procent renhet | >95% |