Läs mer
MedChemExpress Dermorphin
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.06% |
| CAS | 77614-16-5 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 802.87 g/mol |
| Produkttyp | Natural Products |
| Kvantitet | 25 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 120 mg/mL (149.46 mM∣Need ultrasonic) |
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?