Läs mer
MedChemExpress Dermorphin
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.06% |
| CAS | 77614-16-5 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 802.87 g/mol |
| Produkttyp | Natural Products |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 120 mg/mL (149.46 mM∣Need ultrasonic) |