Läs mer
Des(1-azepanyl)ethyl Bazedoxifene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Des(1-azepanyl)ethyl Bazedoxifene |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19NO3/c1-14-20-12-19(26)10-11-21(20)23(13-15-2-6-17(24)7-3-15)22(14)16-4-8-18(25)9-5-16/h2-12,24-26H,13H2,1H3 |
| Formel vikt | 345.1365 |