missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Des(1-cyclohexanol) Venlafaxine-d6, TRC

Produktkod. 30360751
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30360751 25 mg
30365172 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30360751 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD28859225MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1330046-00-8
Molekylformel C11H11D6NO
Molekylvikt (g/mol) 185.3
Synonym 4-Methoxy-N,N-(dimethyl-d6)benzeneethanamine, p-Methoxy-N,N-(dimethyl-d6) phenethylamine, N,N-(Dimethyl-d6)-2-(p-anisyl)ethylamine, N,N-(Dimethyl-d6)-4-methoxyphenethylamine
LEDER COC1=CC=C(CCN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Des(1-cyclohexanol) Venlafaxine-d6
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H17NO/c1-12(2)9-8-10-4-6-11(13-3)7-5-10/h4-7H,8-9H2,1-3H3/i1D3,2D3
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.