Läs mer
Des(1-cyclohexanol) Venlafaxine-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Des(1-cyclohexanol) Venlafaxine-d6 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO/c1-12(2)9-8-10-4-6-11(13-3)7-5-10/h4-7H,8-9H2,1-3H3/i1D3,2D3 |