Läs mer
Des[2’-(1H-tetrazol-5-yl)] 2-Cyanolosartan Carboxaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[4-[(2-Butyl-4-chloro-5-formylimidazol-1-yl)methyl]phenyl]benzonitrile |
| CAS | 124750-67-0 |
| Molekylformel | C22 H20 Cl N3 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | [1,1'-Biphenyl]-2-carbonitrile, 4'-[(2-butyl-4-chloro-5-formyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-, 4'-[(2-Butyl-4-chloro-5-formyl-1H-imidazol-1-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile, 2-[4-[(2-Butyl-4-chloro-5-formylimidazol-1-yl)methyl]phenyl]benzonitrile, 4'-(2-Butyl-4-chloro-5-formylimidazol-1-ylmethyl)biphenyl-2-carbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C22H20ClN3O/c1-2-3-8-21-25-22(23)20(15-27)26(21)14-16-9-11-17(12-10-16)19-7-5-4-6-18(19)13-24/h4-7,9-12,15H,2-3,8,14H2,1H3 |
| LEDER | CCCCc1nc(Cl)c(C=O)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3C#N |
| IUPAC-namn | 2-[4-[(2-butyl-4-chloro-5-formylimidazol-1-yl)methyl]phenyl]benzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 377.8667 |
| Formel vikt | 377.1295 |