Läs mer
Des[2’-(1H-tetrazol-5-yl)] 2-Cyanolosartan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Des[2'-(1H-tetrazol-5-yl)] 2-Cyanolosartan |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22ClN3O/c1-2-3-8-21-25-22(23)20(15-27)26(21)14-16-9-11-17(12-10-16)19-7-5-4-6-18(19)13-24/h4-7,9-12,27H,2-3,8,14-15H2,1H3 |
| Formel vikt | 379.1451 |