missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Des-(2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(hydroxyimino)acetaldehyde) 3-(Chloromethyl) Cefdinir Hydrochloride Salt (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Des-(2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(hydroxyimino)acetaldehyde) 3-(Chloromethyl) Cefdinir Hydrochloride Salt |
| CAS | 223487-89-6 |
| Molekylformel | C8H9ClN2O3S . HCl |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (6R,7R)-7-Amino-3-(chloromethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, Cefdinir Impurity 4 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9ClN2O3S.ClH/c9-1-3-2-15-7-4(10)6(12)11(7)5(3)8(13)14;/h4,7H,1-2,10H2,(H,13,14);1H/t4-,7-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)CCl |
| IUPAC-namn | (6R,7R)-7-amino-3-(chloromethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.15 |
| Formel vikt | 283.9789 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?