Läs mer
Des[2-[(2-Hydroxyethyl)amino]ethyl] Mitoxantrone (Mitoxantrone Impurity A), TRC
Produktkod. 30136149
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136149 5 mg
30135100 50 mg
30010164 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136149 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2900055MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89991-52-6
Molekylformel C18 H19 N3 O5
Molekylvikt (g/mol) 357.36
Synonym 9,10-Anthracenedione, 1-amino-5,8-dihydroxy-4-[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-, 1-Amino-5,8-dihydroxy-4-[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-9,10-anthracenedione, 1-Amino-5,8-dihydroxy-4-[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]anthracene-9,10-dione, 8-Amino-1,4-dihydroxy-5[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-9,10-anthracenedione, Mitoxantrone EP impurity A
IUPAC-namn 1-amino-5,8-dihydroxy-4-[2-(2-hydroxyethylamino)ethylamino]anthracene-9,10-dione
LEDER Nc1ccc(NCCNCCO)c2C(=O)c3c(O)ccc(O)c3C(=O)c12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-amino-5,8-dihydroxy-4-[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl] amino]anthracene-9,10-dione
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H19N3O5/c19-9-1-2-10(21-6-5-20-7-8-22)14-13(9)17(25)15-11(23)3-4-12(24)16(15)18(14)26/h1-4,20-24H,5-8,19H2
Formel vikt 357.1325