Läs mer
Des(2-Hydroxypropyl) Gadoteridol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Des(2-Hydroxypropyl) Gadoteridol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26N4O6.Gd/c19-12(20)9-16-3-1-15-2-4-17(10-13(21)22)6-8-18(7-5-16)11-14(23)24;/h15H,1-11H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);/q;+3/p-3 |
| Formel vikt | 501.0859 |
| Procent renhet | >95% |