missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Des-2-methyl-2-hydroxymethyl Metalaxy, TRC

Produktkod. 30476229
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30476229 250 mg
30468609 25 mg
30478289 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30476229 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM881235250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 85933-49-9
Molekylformel C15 H21 N O5
Molekylvikt (g/mol) 295.33
Synonym Alanine, N-[2-(hydroxymethyl)-6-methylphenyl]-N-(methoxyacetyl)-, methyl ester, DL-Alanine, N-[2-(hydroxymethyl)-6-methylphenyl]-N-(methoxyacetyl)-, methyl ester
IUPAC-namn methyl 2-[2-(hydroxymethyl)-N-(2-methoxyacetyl)-6-methylanilino]propanoate
LEDER COCC(=O)N(C(C)C(=O)OC)c1c(C)cccc1CO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Metalaxyl-hydroxymethyl
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H21NO5/c1-10-6-5-7-12(8-17)14(10)16(13(18)9-20-3)11(2)15(19)21-4/h5-7,11,17H,8-9H2,1-4H3
Formel vikt 295.142
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.